Documentos clave
SAB1402137
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMLG, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CAML, MGC163197
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAMLG(819)
Descripción general
The immunosuppressant drug cyclosporin A blocks a calcium-dependent signal from the T-cell receptor (TCR) that normally leads to T-cell activation. When bound to cyclophilin B, cyclosporin A binds and inactivates the key signaling intermediate calcineurin. The protein encoded by this gene functions similarly to cyclosporin A, binding to cyclophilin B and acting downstream of the TCR and upstream of calcineurin by causing an influx of calcium. This integral membrane protein appears to be a new participant in the calcium signal transduction pathway, implicating cyclophilin B in calcium signaling, even in the absence of cyclosporin. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CAMLG (NP_001736, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MESMAVATDGGERPGVPAGSGLSASQRRAELRRRKLLMNSEQRINRIMGFHRPGSGAEEESQTKSKQQDSDKLNSLSVPSVSKRVVLGDSVSTGTTDQQG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)