SAB1402044
Anti-CENPV antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
3110013H01Rik, CENP-V, PRR6, p30
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CENPV(201161)
Inmunógeno
Sequence
MRRSRSSAAAKLRGQKRSGASGASAAPAASAAAALAPSATRTRRSASQAGSKSQAVEKPPSEKPRLRRSSPRAQEEGPGEPPPPELALLPPPPPPPPTPATPTSSASNLDLGEQRERWETFQKRQKLTSEGAAKLLLDTFEYQGLVKHTGGCHCGAVRFEVWASADLHIFDCNCSICKKKQNRHFIVPASRFKLLKGAEHITTYTFNTHKAQHTFCKRCGVQSFYTPRSNPGGFGIAPHCLDEGTVRSMVTEEFNGSDWEKAMKEHKTIKNMSKE
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)