Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1402003
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTPN antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ31098, FLJ99857, GCDP, V-1
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MTPN(136319)
Descripción general
The transcript produced from this gene is bi-cistronic and can encode both myotrophin and leucine zipper protein 6. The myotrophin protein is associated with cardiac hypertrophy, where it is involved in the conversion of NFkappa B p50-p65 heterodimers to p50-p50 and p65-p65 homodimers. This protein also has a potential function in cerebellar morphogenesis, and it may be involved in the differentiation of cerebellar neurons, particularly of granule cells. A cryptic ORF at the 3′ end of this transcript uses a novel internal ribosome entry site and a non-AUG translation initiation codon to produce leucine zipper protein 6, a 6.4 kDa tumor antigen that is associated with myeloproliferative disease. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MTPN (AAH28093, 1 a.a. ~ 118 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MCDKEFMWALKNGGLDEVKDYVAKGEDVNRTLEGGRKPLHYAADCGQLEILEFLLLKGADINAPDKHHITPLLSAVYEGHVSCVKLLLSKGADKTVKGPDGLTAFEATDNQAIKALLQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)