Documentos clave
SAB1401989
Sigma-Aldrich
Anti-DUSP15 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ40111, VHY
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DUSP15(128853)
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the non-receptor class of the protein-tyrosine phosphatase family. The encoded protein has both protein-tyrosine phophatase activity and serine/threonine-specific phosphatase activity, and therefore is known as a dual specificity phosphatase. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DUSP15 (AAH56911.1, 1 a.a. ~ 235 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGNGMTKVLPGLYLGNFIDAKDLDQLGRNKITHIISIHESPQPLLQDITYLRIPVADTPEVPIKKHFKECINFIHCCRLNGGNCLVHCFAGISRSTTIVTAYVMTVTGLGWRDVLEAIKATRPIANPNPGFRQQLEEFGWASSQKLRRQLEERFGESPFRDEEELRALLPLCKRCRQGSATSASSAGPHSAASEGTLQRLVPRTPREAHRPLPLLARVKQTFSCLPRCLSRKGGK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)