Documentos clave
SAB1401924
Sigma-Aldrich
Anti-NKD2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Naked2
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NKD2(85409)
Descripción general
In the mouse, Nkd is a Dishevelled (see DVL1; MIM 601365)-binding protein that functions as a negative regulator of the Wnt (see WNT1; MIM 164820)-beta-catenin (see MIM 116806)-Tcf (see MIM 602272) signaling pathway.[supplied by OMIM
Inmunógeno
NKD2 (AAH12176.1, 1 a.a. ~ 311 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGKLQSKHAAAARKRRESPEGDSFVASAYASGRKGAEEAERRARDKQELPNGDPKEGPFREDQCPLQVALPAEKAEGREHPGQLLSADDGERAANREGPRGPGGQRLNIDALQCDVSVEEDDRQEWTFTLYDFDNCGKVTREDMSSLMHTIYEVVDASVNHSSGSSKTLRVKLTVSPEPSSKRKEGPPAGQDREPTRCRMEGELAEEPRVADRRLSAHVRRPSTDPQPCSERGPYCVDENTERRNHYLDLAGIENYTSRFGPGSQLCEKRSSAPRTHSGDKARGVGLCRELWSQAGHPQWPGPFPSGLVAV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)