Documentos clave
SAB1401905
Sigma-Aldrich
Anti-RAX2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAX2(84839)
Descripción general
This gene encodes a homeodomain-containing protein that plays a role in eye development. Mutation of this gene causes age-related macular degeneration type 6, an eye disorder resulting in accumulations of protein and lipid beneath the retinal pigment epithelium and within the Bruch′s membrane. Defects in this gene can also cause cone-rod dystrophy type 11, a disease characterized by the initial degeneration of cone photoreceptor cells and resulting in loss of color vision and visual acuity, followed by the degeneration of rod photoreceptor cells, which progresses to night blindness and the loss of peripheral vision. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RAX2 (NP_116142.1, 1 a.a. ~ 184 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFLSPGEGPATEGGGLGPGEEAPKKKHRRNRTTFTTYQLHQLERAFEASHYPDVYSREELAAKVHLPEVRVQVWFQNRRAKWRRQERLESGSGAVAAPRLPEAPALPFARPPAMSLPLEPWLGPGPPAVPGLPRLLGPGPGLQASFGPHAFAPTFADGFALEEASLRLLAKEHAQALDRAWPPA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)