Documentos clave
SAB1401882
Sigma-Aldrich
Anti-DTNBP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DBND, DKFZp564K192, FLJ30031, HPS7, MGC20210, My031
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DTNBP1(84062)
Descripción general
This gene encodes a protein that may play a role in organelle biogenesis associated with melanosomes, platelet dense granules, and lysosomes. A similar protein in mouse is a component of a protein complex termed biogenesis of lysosome-related organelles complex 1 (BLOC-1), and binds to alpha- and beta-dystrobrevins, which are components of the dystrophin-associated protein complex (DPC). Mutations in this gene are associated with Hermansky-Pudlak syndrome type 7. This gene may also be associated with schizophrenia. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DTNBP1 (NP_115498.2, 1 a.a. ~ 351 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLETLRERLLSVQQDFTSGLKTLSDKSREAKVKSKPRTVPFLPKYSAGLELLSRYEDTWAALHRRAKDCASAGELVDSEVVMLSAHWEKKKTSLVELQEQLQQLPALIADLESMTANLTHLEASFEEVENNLLHLEDLCGQCELERCKHMQSQQLENYKKNKRKELETFKAELDAEHAQKVLEMEHTQQMKLKERQKFFEEAFQQDMEQYLSTGYLQIAERREPIGSMSSMEVNVDMLEQMDLMDISDQEALDVFLNSGGEENTVLSPALGPESSTCQNEITLQVPNPSELRAKPPSSSSTCTDSATRDISEGGESPVVQSDEEEVQVDTALATSHTDREATPDGGEDSDS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)