Documentos clave
SAB1401844
Sigma-Aldrich
Anti-EFHD1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp781H0842, FLJ13612, MST133, MSTP133, PP3051
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EFHD1(80303)
Descripción general
EFHD1 is an EF-hand domain-containing protein that displays increased expression during neuronal differentiation (Tominaga and Tomooka, 2002 [PubMed 12270117]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
EFHD1 (AAH04128.2, 1 a.a. ~ 239 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASEELACKLERRLRREEAEESGPQLAPLGAPAPEPKPEPEPPARAPTASADAELSAQLSRRLDINEGAARPRRCRVFNPYTEFPEFSRRLIKDLESMFKLYDAGRDGFIDLMELKLMMEKLGAPQTHLGLKSMIKEVDEDFDGKLSFREFLLIFHKAAAGELQEDSGLMALAKLSEIDVALEGVRGAKNFFEAKVQALSSASKFEAELKAEQDERKREEEERRLRQAAFQKLKANFNT
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)