SAB1401730
Anti-P4HTM antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
EGLN4, HIFPH4, P4H-TM, PH-4, PH4, PHD4
Seleccione un Tamaño
368,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
368,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... P4HTM(54681)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAAAAVTGQRPETAAAEEASRPQWAPPDHCQAQAAAGLGDGEDAPVRPLCKPRGICSRAYFLVLMVFVHLYLGNVLALLLFVHYSNGDESSDPGPQHRAQGPGPEPTLGPLTRLEGIKVGHERKVQLVTDRDHFIRTLSLKPLLFEIPGFLTDEECRLIIHLAQMKGLQRSQILPTEEYEEAMSTMQVSQLDLFRLLDQNRDGHLQLREVLAQTRLGNGWWMTPESIQEMYAAIKADPDGDGVLSLQEFSNMDLRDFHKYMRSHKAESSELVRNSHHTWLYQGEGAHHIMRAIRQRVLRLTRLSPEIVELSEPLQVVRYGEGGHYHAHVDSGPVYPETICSHTKLVANESVPFETSCRQVSPNWGLPSILRPGTPMTQAQPCTVGVPLGMGPGDHWVIPVSPWEHPQLGTCSVPPLPYSYMTVLFYLNNVTGGGETVFPVADNRTYDEMSLIQDDVDLRDTRRHCDKGNLRVKPQQGTAVFWYNYLPDGQGWVGDVDDYSLHGGCLVTRGTKWIANNWINVDPSRARQALFQQEMARLAREGGTDSQPEWALDRAYRDARVEL
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)