Documentos clave
SAB1401725
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAF7L antibody produced in mouse
clone 3E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ23157, TAF2Q, dJ738A13.1
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TAF7L(54457)
Descripción general
This gene is similar to a mouse gene that encodes a TATA box binding protein-associated factor, and shows testis-specific expression. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
TAF7L (NP_079161.2, 231 a.a. ~ 332 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KKRFRKTQKKVPDVKEMEKSSFTEYIESPDVENEVKRLLRSDAEAVSTRWEVIAEDGTKEIESQGSIPGFLISSGMSSHKQGHTSSEYDMLREMFSDSRSNN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)