Documentos clave
SAB1401670
Sigma-Aldrich
Anti-SYCP3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
COR1, MGC71888, SCP3
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SYCP3(50511)
Inmunógeno
SYCP3 (NP_710161.1, 1 a.a. ~ 236 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVSSGKKYSRKSGKPSVEDQFTRAYDFETEDKKDLSGSEEDVIEGKTAVIEKRRKKRSSAGVVEDMGGEVQNMLEGVGVDINKALLAKRKRLEMYTKASLKTSNQKIEHVWKTQQDQRQKLNQEYSQQFLTLFQQWDLDMQKAEEQEEKILNMFRQQQKILQQSRIVQSQRLKTIKQLYEQFIKSMEELEKNHDNLLTGAQNEFKKEMAMLQKKIMMETQQQEIASVRKSLQSMLF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kaibiao Xu et al.
Biology of reproduction, 90(6), 119-119 (2014-03-22)
Mammalian spermatogenesis is regulated by coordinated gene expression in a spatiotemporal manner. The spatiotemporal regulation of major sperm proteins plays important roles during normal development of the male gamete, of which the underlying molecular mechanisms are poorly understood. A-kinase anchoring