Documentos clave
SAB1401549
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB40B antibody produced in mouse
clone 1A1, ascites fluid
Sinónimos:
FLJ42385, RAR, SEC4L
Seleccione un Tamaño
200 μL
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAB40B(10966)
Descripción general
The protein encoded by this gene has similarity to a yeast protein which suggests a role of the gene product in regulating secretory vesicles. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RAB40B (AAH18039, 179 a.a. ~ 278 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GMDRLWRPSKVLSLQDLCCRAVVSCTPVHLVDKLPLPIALRSHLKSFSMANGLNARMMHGGSYSLTTSSTHKRSSLRKVKLVRPPQSPPKNCTRNSCKIS
Forma física
Clear solution
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)