SAB1401511
Anti-TNK2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ACK, ACK1, FLJ44758, FLJ45547, p21cdc42Hs
Seleccione un Tamaño
417,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
417,00 €
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNK2(10188)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MQPEEGTGWLLELLSEVQLQQYFLRLRDDLNVTRLSHFEYVKNEDLEKIGMGRPGQRRLWEAVKRRKALCKRKSWMSKVFSGKRLEAEFPPHHSQSTFRKTSPAPGGPAGEGPLQSLTCLIGEKDLRLLEKLGDGSFVVVRRGEWDAPSGKTVSVAVKCLKPDVLSQPEAMDDFIREVNAMHSLDHRNLIRLYGVVLTPPMKMVTELAPLGSLLDRLRKHQGHFLLGTLSRYAVQVAEGMGYLESKRFIHRDLAARNLLLATRDLVKIGDFGLMRALPQNDDHYVMQEHRKVPFAWCAPESLKPPWRDISASSSTQFPHAVPCFPTSLLAKLLLRHSVPASSREIKLVSILC
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)