Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1401475
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHST3 antibody produced in mouse
clone 1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C6ST, C6ST1, HSD
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHST3(9469)
Descripción general
This gene encodes an enzyme which catalyzes the sulfation of chondroitin, a proteoglycan found in the extracellular matrix and most cells which is involved in cell migration and differentiation. Mutations in this gene are associated with spondylepiphyseal dysplasia and humerospinal dysostosis. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CHST3 (NP_004264, 312 a.a. ~ 411 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VAFAGKYKTWKKWLDDEGQDGLREEEVQRLRGNCESIRLSAELGLRQPAWLRGRYMLVRYEDVARGPLQKAREMYRFAGIPLTPQVEDWIQKNTQAAHDG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)