SAB1401435
Anti-SERPINB7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp686D06190, MEGSIN, MGC120014, MGC120015
Seleccione un Tamaño
417,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
417,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SERPINB7(8710)
Inmunógeno
Sequence
MASLAAANAEFCFNLFREMDDNQGNGNVFFSSLSLFAALALVRLGAQDDSLSQIDKLLHVNTASGYGNSSNSQSGLQSQLKRVFSDINASHKDYDLSIVNGLFAEKVYGFHKDYIECAEKLYDAKVERVDFTNHLEDTRRNINKWVENETHGKIKNVIGEGGISSSAVMVLVNAVYFKGKWQSAFTKSETINCHFKSPKCSGKAVAMMHQERKFNLSVIEDPSMKILELRYNGGINMYVLLPENDLSEIENKLTFQNLMEWTNPRRMTSKYVEVFFPQFKIEKNYEMKQYLRALGLKDIFDESKADLSGIASGGRLYISRMMHKSYIEVTEEGTEATAATGSNIVEKQLPQSTLFRADHPFLFVIRKDDIILFSGKVSCP
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)