Documentos clave
SAB1401377
Sigma-Aldrich
Anti-TCEA2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
TFIIS
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TCEA2(6919)
Descripción general
The protein encoded by this gene is found in the nucleus, where it functions as an SII class transcription elongation factor. Elongation factors in this class are responsible for releasing RNA polymerase II ternary complexes from transcriptional arrest at template-encoded arresting sites. The encoded protein has been shown to interact with general transcription factor IIB, a basal transcription factor. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
TCEA2 (NP_003186.1, 1 a.a. ~ 299 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMGKEEEIARIARRLDKMVTKKSAEGAMDLLRELKAMPITLHLLQSTRVGMSVNALRKQSSDEEVIALAKSLIKSWKKLLDASDAKARERGRGMPLPTSSRDASEAPDPSRKRPELPRAPSTPRITTFPPVPVTCDAVRNKCREMLTAALQTDHDHVAIGADCERLSAQIEECIFRDVGNTDMKYKNRVRSRISNLKDAKNPDLRRNVLCGAITPQQIAVMTSEEMASDELKEIRKAMTKEAIREHQMARTGGTQTDLFTCGKCRKKNCTYTQVQTRSSDEPMTTFVVCNECGNRWKFC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)