Merck
Todas las fotos(7)
Documentos clave
SAB1401287
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PLXNA2 antibody produced in mouse
clone 2G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ11751, FLJ30634, KIAA0463, OCT, PLXN2
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLXNA2(5362)
Descripción general
This gene encodes a member of the plexin-A family of semaphorin co-receptors. Semaphorins are a large family of secreted or membrane-bound proteins that mediate repulsive effects on axon pathfinding during nervous system development. A subset of semaphorins are recognized by plexin-A/neuropilin transmembrane receptor complexes, triggering a cellular signal transduction cascade that leads to axon repulsion. This plexin-A family member is thought to transduce signals from semaphorin-3A and -3C. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PLXNA2 (AAH32125, 1 a.a. ~ 164 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MHSQVFSAFPYSLPLRFWVNVIKNPQFVFDIHKGSITDACLSVVAQTFMDSCSTSEHRLDKDSPSNKLLYAKDIPSYKSWVERYYADIAKLPAISDQDMNAYLAEQSRLHAVEFNMLSALNEIYSYVSKYSEELIGALEQDEQARRQRLAYKVEQLINAMSIES
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)