Documentos clave
SAB1401162
Sigma-Aldrich
Anti-GRB10 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GRB-IR, Grb-10, IRBP, KIAA0207, MEG1, RSS
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRB10(2887)
Descripción general
The product of this gene belongs to a small family of adapter proteins that are known to interact with a number of receptor tyrosine kinases and signaling molecules. This gene encodes a growth factor receptor-binding protein that interacts with insulin receptors and insulin-like growth-factor receptors. Overexpression of some isoforms of the encoded protein inhibits tyrosine kinase activity and results in growth suppression. This gene is imprinted in a highly isoform- and tissue-specific manner. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GRB10 (NP_001001550.1, 1 a.a. ~ 536 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNASLESLYSACSMQSDTVPLLQNGQHARSQPRASGPPRSIQPQVSPRQRVQRSQPVHILAVRRLQEEDQQFRTSSLPAIPNPFPELCGPGSPPVLTPGSLPPSQAAAKQDVKVFSEDGTSKVVEILADMTARDLCQLLVYKSHCVDDNSWTLVEHHPHLGLERCLEDHELVVQVESTMASESKFLFRKNYAKYEFFKNPMNFFPEQMVTWCQQSNGSQTQLLQNFLNSSSCPEIQGFLHVKELGKKSWKKLYVCLRRSGLYCSTKGTSKEPRHLQLLADLEDSNIFSLIAGRKQYNAPTDHGLCIKPNKVRNETKELRLLCAEDEQTRTCWMTAFRLLKYGMLLYQNYRIPQQRKALLSPFSTPVRSVSENSLVAMDFSGQTGRVIENPAEAQSAALEEGHAWRKRSTRMNILGSQSPLHPSTLSTVIHRTQHWFHGRISREESHRIIKQQGLVDGLFLLRDSQSNPKAFVLTLCHHQKIKNFQILPCEDDGQTFFSLDDGNTKFSDLIQLVDFYQLNKGVLPCKLKHHCIRVAL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)