Documentos clave
SAB1400873
Sigma-Aldrich
Anti-SUMO4 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-IDDM5, Anti-SMT3H4, Anti-SUMO-4, Anti-dJ281H8.4
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SUMO4(387082)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene is a member of the SUMO gene family. This family of genes encode small ubiquitin-related modifiers that are attached to proteins and control the target proteins′ subcellular localization, stability, or activity. The protein described in this record is located in the cytoplasm and specifically modifies IKBA, leading to negative regulation of NF-kappa-B-dependent transcription of the IL12B gene. A specific polymorphism in this SUMO gene, which leads to the M55V substitution, has been associated with type I diabetes. The RefSeq contains this polymorphism. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SUMO4 (NP_001002255.1, 1 a.a. ~ 95 a.a) full-length human protein.
Sequence
MANEKPTEEVKTENNNHINLKVAGQDGSVVQFKIKRQTPLSKLMKAYCEPRGLSVKQIRFRFGGQPISGTDKPAQLEMEDEDTIDVFQQPTGGVY
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)