Documentos clave
SAB1400864
Sigma-Aldrich
Anti-CTAGE6 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MGC41943
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTAGE6(340307)
Inmunógeno
CTAGE6 (AAH43153.1, 1 a.a. ~ 732 a.a) full-length human protein.
Sequence
MCSCYWIFCCSPFFVEKFRSVRSRLYVGREQKLGATLSGLIEEKCKLLEKFSLIQKEYEGYEVESSLEDASFEKAAAEEARSLEATCEKLNRSNSELEDEILCLEKDLKEEKSKHSQQDELMADISKSIQSLEDESKSLKSQIAEAKIICKTFKMSEERRAIAIKDALNENSQLQTSHKQLFQQEAEVWKGEVSELNKQKITFEDSKVHAEQVLNDKENHIKTLTGHLPMMKDQAAVLEEDTTDDDNLELEVNSQWENGANLDDPLKGALKKLIHAAKLNVSLKSLEGERNHIIIQLSEVDKTKEELTEHIKNLQTQQESLQSENIYFESENQKLQQKLKIMTEFYQEDEMKLYRKLTVEENYRIEGEEKLSKVEEKLSRATEQLETYRKLAKDLEEELERTVHFYQKQVISYEKRGHDNWLAARTAERNLSDLRKENAHNKQKLTETELKFELLEKDPNALDVSNTAFGREHAPNGPAPLGQRSSETRAFLSPQTLLEDPLGLSPVLPEGGGRGPRGPGNPLDHQITNERGEPSCDRLTDPHRAPSDTGSLSSPVEQDCKMMFPPPGQSYPDSALPPQREDRFYSNSERLSGSAEPRSFKMTSLDKMDGSMPSEMESSRNDAKDDLGNLNVPDSSLPAENEATGPGFIPPPLAPVRGPLFPVDTRGPFMRRGPPFPPPPPGTMFGASRGYFPPRDFPGPPHAPFAMRNIYPPRGLPPYFHPRPGFYPNPAF
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)