SAB1400789
Anti-SEPT12 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ25410
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
IHC (p)
WB
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
490,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SEPT12(124404)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MDPLRRSPSPCLSSQPSSPSTPPCEMLGPVGIEAVLDQLKIKAMKMGFEFNIMVVGQSGLGKSTMVNTLFKSKVWKSNPPGLGVPTPQTLQLHSLTHVIEEKGVKLKLTVTDTPGFGDQINNDNCWDPILGYINEQYEQYLQEEILITRQRHIPDTRVHCCVYFVPPTGHCLRPLDIEFLQRLCRTVNVVPVIARADSLTMEEREAFRRRIQQNLRTHCIDVYPQMCFDEDINDKILNSKLRDRIPFAVVGADQEHLVNGRCVLGRKTKWGIIEVENMAHCEFPLLRDLLIRSHLQDLKDITHNIHYENYRVIRLNESHLLPRGPGWVNLAPASPGQLTTPRTFKVCRGAHDDSDDEF
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)