Documentos clave
SAB1400786
Sigma-Aldrich
Anti-C12orf46 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ32115
Seleccione un Tamaño
50 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
ERP27 is a noncatalytic member of the protein disulfide isomerase (PDI; see MIM 608012) family of endoplasmic reticulum (ER) proteins (Alanen et al., 2006 [PubMed 16940051]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
C12orf46 (NP_689534, 1 a.a. ~ 273 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAAPSRFMFLLFLLTCELAAEVAAEVEKSSDGPGAAQEPTWLTDVPAAMEFIAATEVAVIGFFQDLEIPAVPILHSMVQKFPGVSFGISTDSEVLTHYNITGNTICLFRLVDNEQLNLEDEDIESIDATKLSRFIEINSLHMVTEYNPVTVIGLFNSVIQIHLLLIMNKASPEYEENMHRYQKAAKLFQGKILFILVDSGMKENGKVISFFKLKESQLPALAIYQTLDDEWDTLPTAEVSVEHVQNFCDGFLSGKLLKENRESEGKTPKVEL
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)