SAB1400766
Anti-MCART1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CG7943, Anti-MGC14836
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MCART1(92014)
Inmunógeno
Sequence
MMDSEAHEKRPPILTSSKQDISPHITNVGEMKHYLCGCCAAFNNVAITFPIQKVLFRQQLYGIKTRDAILQLRRDGFRNLYRGILPPLMQKTTTLALMFGLYEDLSCLLHKHVSAPEFATSGVAAVLAGTTEAIFTPLERVQTLLQDHKHHDKFTNTYQAFKALKCHGIGEYYRGLVPILFRNGLSNVLFFGLRGPIKEHLPTATTHSAHLVNDFICGGLLGAMLGFLFFPINVVKTRIQSQIGGEFQSFPKVFQKIWLERDRKLINLFRGAHLNYHRSLISWGIINATYEFLLKVI
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable