Documentos clave
SAB1400694
Sigma-Aldrich
Anti-SECISBP2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DKFZp686C09169, Anti-SBP2
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
The incorporation of selenocysteine into a protein requires the concerted action of an mRNA element called a sec insertion sequence (SECIS), a selenocysteine-specific translation elongation factor and a SECIS binding protein. With these elements in place, a UGA codon can be decoded as selenocysteine. The gene described in this record encodes a nuclear protein that functions as a SECIS binding protein. Mutations in this gene have been associated with a reduction in activity of a specific thyroxine deiodinase, a selenocysteine-containing enzyme, and abnormal thyroid hormone metabolism. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SECISBP2 (AAH36109.1, 1 a.a. ~ 854 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASEGPREPESEGIKLSADVKPFVPRFAGLNVAWLESSEACVFPSSAATYYPFVQEPPVTEQKIYTEDMAFGASTFPPQYLSSEITLHPYAYSPYTLDSTQNVYSVPGSQYLYNQPSCYRGFQTVKHRNENTCPLPQEMKALFKKKTYDEKKTYDQQKFDSERADGTISSEIKSARGSHHLSIYAENSLKSDGYHKRTDRKSRIIAKNVSTSKPEFEFTTLDFPELQGAENNMSEIQKQPKWGPVHSVSTDISLLREVVKPAAVLSKGEIVVKNNPNESVTANAATNSPSCTRELSWTPMGYVVRQTLSTELSAAPKNVTSMINLKTIASSADPKNVSIPSSEALSSDPSYNKEKHIIHPTQKSKASQGSDLEQNEASRKNKKKKEKSTSKYEVLTVQEPPRIEDAEEFPNLAVASERRDRIETPKFQSKQQPQDNFKNNVKKSQLPVQLDLGGMLTALEKKQHSQHAKQSSKPVVVSVGAVPVLSKECASGERGRRMSQMKTPHNPLDSSAPLMKKGKQREIPKAKKPTSLKKIILKERQERKQRLQENAVGPAFTSDDTQDGESGGDDQFPEQAELSGPEGMDELISTPSVEDKSEEPPGTELQRDTEASHLAPNHTTFPKIHSRRFRDYCSQMLSKEVDACVTDLLKELVRFQDRMYQKDPVKAKTKRRLVLGLREVLKHLKLKKLKCVIISPNCEKIQSKGGLDDTLHTIIDYACEQNIPFVFALNRKALGRSLNKAVPVSVVGIFSYDGAQDQFHKMVELTVAARQAYKTMLENVQQELVGEPRPQAPPSLPTQGPSCPAEDGPPALKEKEEPHYIEIWKKHLEAYSGCTLELEESLEASTSQMMNLNL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)