SAB1400584
Anti-UGT1A9 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-HLUGP4, Anti-LUGP4, Anti-UDPGT, Anti-UGT1AI
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... UGT1A9(54600)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MACTGWTSPLPLCVCLLLTCGFAEAGKLLVVPMDGSHWFTMRSVVEKLILRGHEVVVVMPEVSWQLGRSLNCTVKTYSTSYTLEDLDREFKAFAHAQWKAQVRSIYSLLMGSYNDIFDLFFSNCRSLFKDKKLVEYLKESSFDAVFLDPFDNCGLIVAKYFSLPSVVFARGILCHYLEEGAQCPAPLSYVPRILLGFSDAMTFKERVRNHIMHLEEHLLCHRFFKNALEIASEILQTPVTEYDLYSHTSIWLLRTDFVLDYPKPVMPNMIFIGGINCHQGKPLPMEFEAYINASGEHGIVVFSLGSMVSEIPEKKAMAIADALGKIPQTVLWRYTGTRPSNLANNTILVKWLPQNDLLGHPMTRAFITHAGSHGVYESICNGVPMVMMPLFGDQMDNAKRMETKGAGVTLNVLEMTSEDLENALKAVINDKSYKENIMRLSSLHKDRPVEPLDLAVFWVEFVMRHKGAPHLRPAAHDLTWYQYHSLDVIGFLLAVVLTVAFITFKCCAYGYRKCLGKKGRVKKAHKSKTH
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)