Documentos clave
SAB1400528
Sigma-Aldrich
Anti-NT5C antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DNT, Anti-DNT1, Anti-P5N2, Anti-PN-I, Anti-PN-II, Anti-UMPH2, Anti-cdN, Anti-dNT-1
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NT5C(30833)
Descripción general
Pyrimidine 5-prime nucleotidase (P5N; EC 3.1.3.5), also called uridine 5-prime monophosphate hydrolase (UMPH), catalyzes the dephosphorylation of the pyrimidine 5-prime monophosphates UMP and CMP to the corresponding nucleosides. There are 2 isozymes of pyrimidine 5-prime nucleotidase in red blood cells, referred to as type I (UMPH1; MIM 606224) and type II (UMPH2).[supplied by OMIM
Inmunógeno
NT5C (AAH08183.1, 1 a.a. ~ 117 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARSVRVLVDMDGVLADFEAGLLRGFRRRFPEEPHVPLEQRRGFLAREQYRALRPDLADKVASVYEAPGFFLDLEPIPGALDAVREMNDLPDPLLKYHHCVGEKVWLPRPYSARGAA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)