Documentos clave
SAB1400482
Sigma-Aldrich
Anti-PHYH2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-HPCL2
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PHYH2(26061)
Inmunógeno
HACL1 (NP_036392.2, 1 a.a. ~ 578 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPDSNFAERSEEQVSGAKVIAQALKTQDVEYIFGIVGIPVTEIAIAAQQLGIKYIGMRNEQAACYAASAIGYLTSRPGVCLVVSGPGLIHALGGMANANMNCWPLLVIGGSSERNQETMGAFQEFPQVEACRLYTKFSARPSSIEAIPFVIEKAVRSSIYGRPGACYVDIPADFVNLQVNVNSIKYMERCMSPPISMAETSAVCTAASVIRNAKQPLLIIGKGAAYAHAEESIKKLVEQYKLPFLPTPMGKGVVPDNHPYCVGAARSRALQFADVIVLFGARLNWILHFGLPPRYQPDVKFIQVDICAEELGNNVKPAVTLLGNIHAVTKQLLEELDKTPWQYPPESKWWKTLREKMKSNEAASKELASKKSLPMNYYTVFYHVQEQLPRDCFVVSEGANTMDIGRTVLQNYLPRHRLDAGTFGTMGVGLGFAIAAAVVAKDRSPGQWIICVEGDSAFGFSGMEVETICRYNLPIILLVVNNNGIYQGFDTDTWKEMLKFQDATAVVPPMCLLPNSHYEQVMTAFGGKGYFVQTPEELQKSLRQSLADTTKPSLINIMIEPQATRKAQDFHWLTRSNM
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)