Documentos clave
SAB1400422
Sigma-Aldrich
Anti-SEC23IP antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MSTP053, Anti-P125
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SEC23IP(11196)
Categorías relacionadas
Descripción general
COPII-coated vesicles are involved in protein transport from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus. The protein encoded by this gene was identified by its interaction with a mouse protein similar to yeast Sec23p, an essential component of the COPII. This protein shares significant similarity with phospholipid-modifying proteins, especially phosphatidic acid preferring-phospholipase A1. Overexpression of this protein has been shown to cause disorganization of the endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment and Golgi apparatus, which suggests its role in the early secretory pathway. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SEC23IP (N/A, 1 a.a. ~ 486 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAERKPNGGSGGASTSSSGTNLLFSSSATEFSFNVPFIPVTQASASPASLLLPGEDSTDVGEEDSFLGQTSIHTSAPQTFSYFSQVSSSSDPFGNIGQSPLTTAATSVGQSGFPKPLTALPFTTGSQDVSNAFSPSISKAQPGAPPSSLMGINSYLPSQPSSLPPSYFGNQPQGIPQPGYNPYRHTPGSSRANPYIAPPQLQQCQTPGPPAHPPPSGPPVQMYQMPPGSLPPVPSSVQSPAQQQVPARPGAPSVQVPSPFLLQNQYEPVQPHWFYCKEVEYKQLWMPFSVFDSLNLEEIYNSVQPDPESVVLGTDGGRYDVYLYDRIRKAAYWEEEPAEVRRCTWFYKGDTDSRFIPYTEEFSEKLEAEYKKAVTTNQWHRRLEFPSGETIVMHNPKVIVQFQPSSVPDEWGTTQDGQTRPRVVKRGIDDNLDEIPDGEMPQVDHLVFVVHGIGPVCDLRFRSIIECVDDLGWFLSNCCGHISRNL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)