Documentos clave
SAB1400391
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SSSCA1 antibody produced in mouse
clone 2H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-p27
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SSSCA1(10534)
Descripción general
This antigen is recognized by a subset of anti-centromere antibodies from patients with scleroderma and/or Sjogren′s syndrome. Subcellular localization has not yet been established. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SSSCA1 (AAH14791.1, 1 a.a. ~ 199 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MALNGAEVDDFSWEPPTEAETKVLQARRERQDRISRLMGDYLLRGYRVLGETCADCGTILLQDKQRKIYCVACQELDSDVDKDNPALNAQAALSQAREHQLASASELPLGSRPAPQPPVPRPEHCEGAAAGLKAAQGPPAPAVPPNTDVMACTQTALLQKLTWASAELGSSTSLETSIQLCGLIRACAEALRSLQQLQH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)