SAB1305758 has only been validated with human samples. It has not been determined whether or not this antibody will detect the mouse NPRL2.
SAB1305758
ANTI-NPRL2(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Gene 21 protein, NPRL2, Nitrogen permease regulator 2-like protein, TUSC4, Tumor suppressor candidate 4
Seleccione un Tamaño
457,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
457,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
43658 Da
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NPRL2(10641)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Does this antibody recongnize the mouse NPRL2?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?