SAB1303383
ANTI-LINGO1 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
LERN1, LINGO1, LRRN6A, Leucine-rich repeat and immunoglobilin-domain containing protein 1, Leucine-rich repeat and immunoglobulin-like domain-containing nogo receptor-interacting protein 1, Leucine-rich repeat neuronal protein 1, Leucine-rich repeat neuronal protein 6A
Seleccione un Tamaño
343,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
343,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
69876 Da
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LINGO1(84894)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)