SAB1303013
ANTI-IL17RB (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Cytokine receptor CRL4, EVI27, IL-17 receptor B, IL-17 receptor homolog 1, IL-17B receptor, IL-17RB, IL-17Rh1, IL17BR, IL17RB, IL17Rh1, Interleukin-17 receptor B, Interleukin-17B receptor, UNQ2501/PRO19612
Seleccione un Tamaño
457,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
457,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
55885 Da
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL17RB(55540)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)