Documentos clave
SAB1300902
Sigma-Aldrich
Anti-APS (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-APS, Anti-SH2 and PH domain-containing adapter protein APS, Anti-SH2B adapter protein 2, Anti-SH2B2, Adapter protein with pleckstrin homology and Src homology 2 domains
Seleccione un Tamaño
100 μG
309,00 €
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
309,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APS(10603)
Descripción general
APS is expressed in B lymphocytes and contains pleckstrin homology and src homology 2 (SH2) domains. In Burkitt lymphoma cell lines, it is tyrosine phosphorylated in response to B cell receptor stimulation. Because it binds Shc independent of stimulation and Grb2 after stimulation, it appears to play a role in signal transduction from the receptor to Shc/Grb2.
Inmunógeno
APS (NP_066189, 256-289)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human APS.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)