SAB1300893
Anti-TYRO10 antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Discoidin domain receptor 2, Anti-Neurotrophic tyrosine kinase, Anti-Receptor protein-tyrosine kinase TKT, Anti-Tyrosine-protein kinase TYRO 10, receptor-related 3
Seleccione un Tamaño
309,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
309,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TYRO10(4921)
Descripción general
Inmunógeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a his tag recombinant protein of human TYRO10.
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)