SAB1300855
Anti-MEN1 (T594) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MEN1, Anti-Menin, Anti-SCG2
Seleccione un Tamaño
309,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
309,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MEN1(4221)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide corresponding to amino acid residues surrounding T594 of human MEN1.
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)