Documentos clave
SAB1300848
Sigma-Aldrich
Anti-NUDT6 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-GFG-1, Anti-Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 6, Anti-Nudix motif 6, Anti-Protein GFG, Antisense basic fibroblast growth factor
Seleccione un Tamaño
100 μG
309,00 €
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
309,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NUDT6(11162)
Descripción general
FGF2 (MIM 134920) is a highly conserved, multifunctional heparin-binding growth factor involved in neuroectoderm development, angiogenesis, and wound healing. Elevated levels of FGF2 are associated with proliferation of smooth muscle in atherosclerosis and with proliferation of tumors. The FGF2 antisense gene, NUDT6, may regulate FGF2 expression.
Inmunógeno
NUDT6 (NP_009014, 265-299)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NUDT6.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)