Documentos clave
SAB1300835
Sigma-Aldrich
Anti-SNRK (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-KIAA0096, Anti-SNF-related serine/threonine-protein kinase, Anti-SNF1-related kinase, Anti-SNFRK, Anti-SNRK
Seleccione un Tamaño
100 μG
309,00 €
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
309,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SNRK(54861)
Descripción general
SNRK, as known as,SNF-related serine/threonine-protein kinase, may play a role in hematopoietic cell proliferation or differentiation and a potential mediator of neuronal apoptosis.It is activated by phosphorylation on Thr-173 by STK11 in complex with STE20-related adapter-alpha (STRAD alpha) pseudo kinase and CAB39.
Inmunógeno
SNRK (NP_060189, 325-359)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human SNRK.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)