Documentos clave
SAB1300814
Sigma-Aldrich
Anti-GUCY1B2 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-GCS-β-2, Anti-GUCY1B2, Anti-Guanylate cyclase soluble, β-2 chain
Seleccione un Tamaño
100 μG
309,00 €
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
309,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GUCY1B2(2974)
Categorías relacionadas
Descripción general
Nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase is a heterodimeric enzyme consisting of an alpha and a beta subunit. The enzyme converts GTP into the second messenger cGMP and plays a major role in the cardiovascular system as a receptor for nitric oxide. Unlike other guanylyl cyclases, GUCY1B2 contains an 86-amino acid C-terminal extension with a consensus sequence for isoprenylation/carboxymethylation.
Inmunógeno
GUCY1B2 (NP_004120, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human GUCY1B2.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)