Documentos clave
SAB1300789
Sigma-Aldrich
Anti-IL3R (C-term V759) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CD131 antigen, Anti-CDw131, Anti-GM-CSF/IL-3/IL-5 receptor common β-chain
Seleccione un Tamaño
100 μG
309,00 €
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
309,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
Ig fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL3R(1439)
Descripción general
Purified rabbit polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is first purified by protein G affinity chromatography. Then, the antibody fraction is peptide affinity purified in a 2-step procedure with the control and phosphorylated peptides. The phospho-specific antibody is eluted with high and low pH buffers and neutralized immediately, followed by dialysis against PBS.
Inmunógeno
IL3R (NP_000386, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal(V759) region of human IL3R.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)