We have generated FLAG-Knock in ZNF219 cell lines and robustly confirmed it with a range of techniques including genome sequencing, LC-MS/MS protein analysis and shRNA-mediated KD and CRISPR/Cas9 Knock out experiments. we tested this antobody in our KO and KD samples and realsied that it is detecting something at 100 Kda which is not ZNF219.
SAB1300630
Anti-ZNF219 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Zinc finger protein 219
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZNF219(51222)
Descripción general
Inmunógeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human ZNF219.
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)