Documentos clave
SAB1300615
Sigma-Aldrich
Anti-Gfl-1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Gfl-1, Anti-Hypothetical protein gfl-1
Seleccione un Tamaño
100 μG
309,00 €
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
309,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
Caenorhabditis elegans
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Caenorhabditis elegans ... Gfl-1(187434)
Descripción general
Gfl-1 encodes a C. elegans ortholog of human Glioma-amplified sequence-41 (GAS41), found in increased copy number in low-grade glioma. Loss of GLF-1, which is predicted to associate with chromatin, results in potent suppression of the RNA interference (RNAi) mechanism. GLF-1 is also similar to the transcription factors (yeast and human) AF-9 and human ENL, and thus may represent a novel class of transcription factors.
Inmunógeno
GFL (NP_502172, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of C. Elegans Gfl-1.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)