SAB1300526
Anti-SUMO4 (V55 Mutant) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2, Anti-SMT3H4, Anti-SUMO-4, Anti-Small ubiquitin-like modifier 4, Anti-Small ubiquitin-like protein 4
Seleccione un Tamaño
314,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
314,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
mutation (Val55)
Información sobre el gen
human ... SUMO4(387082)
Descripción general
Inmunógeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated peptide CEPRGLS(V)KQIRFRFG selected from human SUMO4. This antibody is affinity purified using peptides CEPRGLS(V)KQIRFRFG (positive selection) and CEPRGLS(M)KQIRFRFG (negative selection).
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)