Documentos clave
SAB1300523
Sigma-Aldrich
Anti-SUMO3 (C-term P94) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-SMT3 homolog 1, Anti-SUMO-2, Anti-SUMO-3, Anti-Small ubiquitin-related modifier 3, Anti-Ubiquitin-like protein SMT3A
Seleccione un Tamaño
100 μG
309,00 €
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
309,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SUMO3(6612)
Descripción general
Covalent modification of target lysines by SUMO (small ubiquitin-like modifier) modulates processes such as protein localization, transcription, nuclear transport, mitosis, DNA replication and repair, signal transduction, and viral reproduction. SUMO does not seem to be involved in protein degradation and may in fact function as an antagonist of ubiquitin in the degradation process. The SUMO family consists of SUMO1 and closely related homologs SUMO2, SUMO3, and SUMO4. Sumoylation has been shown to regulate a wide range of proteins, including MDM2, PIAS, PML, RanGAP1, RanBP2, p53, p73, HIPK2, TEL, c-Jun, Fas, Daxx, TNFRI, Topo-I, Topo-II, PARK2, WRN, Sp100, IkB-alpha, Androgen receptor (AR), GLUT1/4, CaMK, DNMT3B, TDG, HIF1A, CHD3, EXOSC9, RAD51, and viral targets such as CMV-IE1/2, EBV-BZLF1, and HPV/BPV-E1.
Inmunógeno
SUMO3 (NP_008867, 84-113)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human SUMO3.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)