Documentos clave
SAB1300505
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OIT3(L) antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-LZP, Anti-OIT3, Anti-Oncoprotein-induced transcript 3 protein [Precursor], Liver-specific zona pellucida domain-containing protein
Seleccione un Tamaño
100 μG
412,00 €
412,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
412,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
412,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
63CT2.5.3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OIT3(170392)
Descripción general
Liver-specific ZP domain-containing protein (OIT3) is a liver-specific protein involved possibly in hepatocellular function and development. GST-tag OIT3 recombinant protein(large) is used to produce this monoclonal antibody.
Inmunógeno
OIT3 (NP_689848, GST Recombinant Protein (large))
GST-tag OIT3 recombinant protein(large) is used to produce this monoclonal antibody.
Forma física
Purified monoclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)