Documentos clave
SAB1300392
Sigma-Aldrich
Anti-ALPK1 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ALPK1, Anti-LAK, Anti-Lymphocyte α-kinase
Seleccione un Tamaño
100 μG
309,00 €
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
309,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ALPK1(80216)
Categorías relacionadas
Descripción general
Unlike most eukaryotic kinases, alpha kinases, such as ALPK1, recognize phosphorylation sites in which the surrounding peptides have an alpha-helical conformation. Epithelial cells maintain a polarized structure based on a selective sorting machinery for cargo traveling to the apical or the basolateral membrane domain at the trans-Golgi network exit. Alpha-kinase 1 (ALPK1)is a compnent of raft-carrying apical vesicles, originally identified in vesicles ferrying raft-associated sucrase-isomaltase (SI). It has been proposed that phosphorylation of myosin I by ALPK1 is essential to the apical trafficking of raft-associated SI.
Inmunógeno
ALPK1 (NP_079420, 1220-1254)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human ALPK1.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)