Documentos clave
SAB1300379
Sigma-Aldrich
Anti-EKI1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-EKI, Anti-ETNK1, Anti-Ethanolamine kinase
Seleccione un Tamaño
100 μG
309,00 €
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
309,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EKI1(55500)
Descripción general
Ethanolamine kinase 1 (EKI1), functions in the first committed step of the phosphatidylethanolamine synthesis pathway. This cytosolic enzyme is specific for ethanolamine and exhibits negligible kinase activity on choline.
Inmunógeno
EKI1 (Q9HBU6, 3-35)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human EKI1.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)