Documentos clave
SAB1300233
Sigma-Aldrich
Anti-NOC2L (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-NIR, Anti-NOC2-like, Anti-NOC2L, Anti-Nucleolar complex protein 2 homolog, Anti-Protein NOC2 homolog
Seleccione un Tamaño
100 μG
309,00 €
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
309,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NOC2L(26155)
Categorías relacionadas
Descripción general
NOC2L is a novel INHAT (inhibitor of histone acetyltransferase). Upon recruitment by p53, this protein represses transcription of both p53-dependent reporters and endogenous target genes.
Inmunógeno
NOC2L (NP_056473, 474-508)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the central region of human NOC2L.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)