Documentos clave
SAB1300192
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH6A1 (N-term) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MMSDH, Malonate-semialdehyde dehydrogenase [acylating]
Seleccione un Tamaño
100 μG
309,00 €
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
309,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ALDH6A1(4329)
Descripción general
ALDH6A1 belongs to the aldehyde dehydrogenases family of proteins. This enzyme plays a role in the valine and pyrimidine catabolic pathways. This protein is a mitochondrial methylmalonate semialdehyde dehydrogenase, and catalyzes the irreversible oxidative decarboxylation of malonate and methylmalonate semialdehydes to acetyl- and propionyl-CoA. Methylmalonate semialdehyde dehydrogenase deficiency is characterized by elevated beta-alanine, 3-hydroxypropionic acid, and both isomers of 3-amino and 3-hydroxyisobutyric acids in urine organic acids.
Inmunógeno
ALDH6A1 (NP_005580, 35-69)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human ALDH6A1.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)