Merck
SAB1300137
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FGFR4 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CD334 antigen, Anti-FGFR-4, Anti-FGFR4, Anti-Fibroblast growth factor receptor 4, Anti-JTK2
Seleccione un Tamaño
100 μG
350,00 €
350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
350,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
53CT32.19.3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FGFR4(2264)
Descripción general
Mouse monoclonal clone 53CT32.19.3 anti-FGFR4 antibody reacts with human fibroblast growth factor receptor 4.
Inmunógeno
FGFR4 (NP_002002, )
Purified recombinant FGFR4 fusion protein was used to produced this monoclonal antibody.
Aplicación
Mouse monoclonal clone 53CT32.19.3 anti-FGFR4 antibody is used to tag fibroblast growth factor receptor 4 for detection and quantitation by immunocytochemical and immunohistochemical (IHC) techniques. It is used as a probe to determine the presence and roles of fibroblast growth factor receptor 4 in cell signaling by fibroblast growth factor (FGF) ligands.
Forma física
Purified monoclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)