Documentos clave
SAB1105804
Sigma-Aldrich
Anti-OSTF1 (187-200) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-OSF, Anti-Osteoclast stimulating factor 1, Anti-SH3P2
Seleccione un Tamaño
200 μL
285,00 €
285,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
285,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
285,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt ~24 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:500-1:2,000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OSTF1(26578)
Inmunógeno
synthetic peptide corresponding to amino acids 187-200 of human OSTF1
Forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)